Allihn-kylare
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05223211 05223314 05223414 05223413 05223213 05223212 05223214 05223311 05223312 05223313 05223514
201-1677EA 1200 SEK
201-1677 201-1678 201-1679 201-0361 201-1071 201-1168 201-1072 201-1073 201-1169 201-1074 LENZ05223514
Allihn-kylare
Kondensatorer
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Med hylsa och kärna. Vattenförsörjning via plastanslutningar med ytterdiam. 8 mm och GL-gänga.
201-1168 and 201-1678 according to DIN 12581
Certifikat: 201-1168 och 201-1678 i enlighet med DIN 12581