Intensivkylare
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05250214 05250314 05250414 05250211 05250313 05250514
201-1681EA 1975 SEK
201-1681 201-1682 201-1683 LENZ05250211 LENZ05250313 LENZ05250514
Intensivkylare
Kondensatorer
DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Extra kylningsyta för kondensation av mycket flyktiga ångor. Kylslinga och vattenmantel med normalslipad hylsa och kärna. Vattenförsörjning via två plastanslutningar med ytterdiam. 8 mm och GL 14-gänga.
DIN 12593
Certifikat: DIN 12593