Fästen, 2 delar
Leverantör: VICI JOUR RESEARCH
JR-M5570 JR-M5003
554-1155EA 2600 SEK
554-1155 554-1066
Fästen, 2 delar
Beslag och kopplingar
PEEK two-piece fingertight fittings. Fits any 10 to 32 fitting. Works with any ¹/₁₆'' OD tubing.
  • Klassificerad för 280 bar (4000 psi)
  • Fingeråtdragning
  • Återanvändbar mutter, utbytbar hylsa