Preparativ HPLC-kolonn Hibar®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.51482.0001 1.51484.0001 1.51485.0001 1.51478.0001
1.51482.0001EA 0 SEK
1.51482.0001 1.51484.0001 1.51485.0001 1.51478.0001
Preparativ HPLC-kolonn Hibar®
Kromatografikolonn
Manufactured under strictly controlled conditions to ensure both excellent results and reproducibility. Each column is supplied with a Certificate of Analysis.
Kan lätt anslutas direkt till många HPLC-systemet. Metoder utvecklade i analytisk skala kan omvandlas till preparativ skala med samma stationär fas.