HPLC-kolonner Purospher®
Leverantör: Merck
1.50141.0001 1.50142.0001 1.50144.0001 1.50167.0001 1.50168.0001 1.50169.0001 1.50798.0001 1.50799.0001 1.51384.0001
1.50141.0001EA 6240 SEK
1.50141.0001 1.50142.0001 1.50144.0001 1.50167.0001 1.50168.0001 1.50169.0001 1.50798.0001 1.50799.0001 1.51384.0001
HPLC-kolonner Purospher®
Kromatografikolonn
Purospher® RP-18 är framtagen för separation av problematiska basiska föreningar med enkla neutrala eluenter. Med Purospher® RP-18 kan dessutom hydrofila föreningar separeras med vattenbaserad mobilfas. Purospher® RP-18 är baserad på en högren, metallfri kiseldioxid. Den kemiska flerstegsmodifieringen och ytdeaktiveringen ger eluering utan svansning med basiska och kelaterade föreningar. Purospher® RP-18 lämpar sig inte för separation av sura föreningar. Purospher® RP-18:s goda kemiska stabilitet möjliggör långtidsanvändning av mobilfas som håller pH 8.
Purospher® RP-18e är en mångsidig kolonn som ger fina toppar. Den är avsedd för såväl separation av basiska föreningar med enkla neutrala eluenter som för eluering av starkt sura föreningar. Utmärkta separationer på kortare tid och med god toppsymmetri sparar tid och pengar. De utmärkta kromatografiska egenskaperna hos Purospher® RP-18e är nyckeln till bättre separationer av komplexa prover med enklare, neutrala eluenter. Den goda kemiska stabiliteten hos Purospher® RP-18e möjliggör användning av mobilfas med pH 8, under lång tid.
These LiChroCART® cartridges require part number 1.51486.0001 manu-CART® cartridge column holder, which can be used to hold one cartridge column with or without a 4×4 mm guard column.