Kromatografikolonner för SEC, GPC KF-800-serien
Leverantör: Resonac
F6028010 F6028030 F6028040 F6028050 F6700300 F6028090 F6028025 F6028020 F6027030 F6027040 F6027050 F6027060 F6027070 F6709350
554-0864EA 23975 SEK
554-0864 554-0867 554-0869 554-0871 554-1765 554-0875 554-0866 554-0865 554-0868 554-0870 554-0872 554-0874 554-0877 554-2429
Kromatografikolonner för SEC, GPC KF-800-serien
Kromatografikolonn
Ett fullständigt sortiment av gelfiltreringskolonner (GPC) för allmänt bruk packade med tetrahydrofuran (THF). Kolonner packade med andra lösningsmedel finns också. Kontakta oss för mer information.
  • Kolonntyperna KF-801 till 802.5 är avsedda för föreningar med en molekylvikt på <2000 g/mol, som lipolösliga vitaminer (KF-801), oligomerer (KF-802-803) och polymertillsatser (KF-801-802)
  • Kolonntyperna KF-802.5 till 807L är avsedda för föreningar med en molekylvikt på >2000 g/mol, THF-lösliga syntetiska polymerer (KF803-807L) och oligomerer (KF802-803)
  • L står för 'linjära kolonner' som uppvisar linjäritet i kalibreringskurvan för en mängd olika molekylvikter
* Uppskattat värde