Vigreux-kolonn
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05130201 05130303 05130304 05130503 05130504 05130301
201-3216EA 985 SEK
201-3216 201-0351 201-3215 201-1001 201-1173 201-1000
Vigreux-kolonn
Destillationsutrustning Destillationskolonner
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Minimal termisk expansion ger relativt hög motståndskraft mot temperaturförändringar
Utan glasmantel. Med omväxlande vågrät och lutande inbuktningar.