VWR®, Ärmskydd, LDPE/LLDPE
Leverantör: VWR Collection
113-8256EA 285 SEK
113-8256 113-8257
VWR®, Ärmskydd, LDPE/LLDPE
Engångskläder
Ärmskydd tillverkat i 65% LDPE och 35% LLDPE.
  • Resårförsedda manschetter
  • Finns i två färger
Ø×L: 200 × 400 mm