Overall, Mutex2
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
4180002/S 4180002/XL 4180002/XXXL
113-1662EA 4475 SEK
113-1662 113-1665 113-1667
Overall, Mutex2
Engångskläder
Antistatiska egenskaper från insidan och utåt gör den möjlig att använda även med mycket strikta krav (renrumsproduktion, mikroelektronik, hygienåtgärder). Fleecen med särskild hinna gör overallen mycket vattenavstötande.
  • En vattenavstötande hinna som andas ger optimal komfort, även vid användning under långa perioder
  • Inga sömmar på armar och axlar, vilket ger extra skydd
  • Med integrerad sprund över extra långt blixtlås (820 mm)
  • Antistatisk yta på insidan och utsidan
  • Med huva och resårmuddar vid handleder och anklar
Färg: Vit
Certifikat: Typ 5/6, EN 13034, EN 14126, EN 1149-1, kat. III