Munskydd, Kimtech™ M3, PE
Leverantör: KIMBERLY CLARK
62470_B 62483 62467 62494 62470
113-0345EA 2100 SEK
113-0345 113-0347 111-9008 111-0365 113-8201
Munskydd, Kimtech™ M3, PE
Munskydd Munskydd för Renrum
Sterila gammabestrålade ansiktsmasker lämpliga för användning i klass 1, ISO 3, M1.5 miljöer.
  • Yttre lager i porös polyetylenfilm, vilket skyddar mot kontaminering
  • Sterilt polyesterhölje och filtermedia i polyester
  • Effektiv bakteriefiltrering på ≥89% och partikelfiltrering på ≥90%
Förpackning: Individuellt förpackad. Med dubbel påse.