VWR®, Laboratorierock, PP, engångs, elastisk mudd
Leverantör: VWR Collection
113-8271EA 1525 SEK
113-8271 113-8272 113-8273 113-8274
VWR®, Laboratorierock, PP, engångs, elastisk mudd
Engångskläder
Engångslaboratorierock tillverkad i non woven PP med avsmalnande krage och två sidofickor. Idealisk för icke-kritiska applikationer.
  • Bound seams
  • Elasticated wrist
  • Press stud fastening or zip closure (113-8271)
  • Two pockets
Längd: 1020 mm; 870 mm (ärmar)
Densitet: 40 g/m²
Färg: Vit