VWR®, Mössa, PP
Leverantör: VWR Collection
113-8241EA 285 SEK
113-8241 113-8243 113-8244 113-8245 113-8246 113-8288 113-8289
VWR®, Mössa, PP
Engångskläder
Bouffant-kepsar av non-woven PP.
  • Utan latex
  • Resårband
Densitet: 12 g/m²
Förpackning: Levereras i lådor eller påsar.