Skruvlock för laboratorieflaska, GLS 80, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
1112716 1160166 1165888 1167307 1152921
215-1788EA 835 SEK
215-1788 215-2085 215-2292 215-2293 215-3999
Skruvlock för laboratorieflaska, GLS 80, DURAN®
Lock Lock, flaskor
PP, blått.
With lip seal
Tål upp till 140 °C, autoklaverbart
Lätt att använda, specialgängan gör att man bara behöver vrida högst två varv för att öppna eller stänga
En matchande PP-droppring (blå) är också tillgänglig för ren och droppfri användning
PSU compound, white
Med PTFE-belagd packning. Det material som används är en specialförening baserad på polyakrylsulfon. Därför har de kemiska, termiska och mekaniska egenskaperna hos materialet förbättras avsevärt och uppfyller de krav som laboratorieanvändning ställer. Packningen, som är belagd med PTFE på båda sidorna, säkerställer tät förslutning av flaskan.
Tål upp till 180 °C, autoklaverbart
GLS 80-flaskan öppnas och stängas med bara tre kvarts varv
En matchande PTFE-droppring finns också för ren och droppfri användning
With PTFE coated seal. The material used is a special compound based on polyacrylsulphone. Consequently the chemical, thermal and mechanical properties of the material are noticeably improved and matched to laboratory requirements. The seal, which is coated on both sides with PTFE, ensures the bottle can be tightly closed.