Reservfästen för lock för snabb påfyllning/ventilation, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2159-0001 2159-0002 2159-0011 2159-0012
216-4389EA 1025 SEK
216-4389 216-4390 216-4391 216-4392
Reservfästen för lock för snabb påfyllning/ventilation, Nalgene®
Lock Lock, flaskor
PP-kontaktdon med slanghulling.
  • Mycket god kemikaliebeständighet, värmebeständighet upp till 135 °C
  • Finns i raka eller högervinklade versioner
  • Snabb och enkel ihopsättning och isärtagning
Storlekarna är inte inbördes utbytbara.