Skruvförslutningar, snabb påfyllning/ventilation, med fästen, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2158-0022 2158-0021 2158-0031 2158-0032
216-4386EA 7100 SEK
216-4386 216-4385 216-4387 216-4388
Skruvförslutningar, snabb påfyllning/ventilation, med fästen, Nalgene®
Lock Lock, flaskor
PP, vita med TPE-försegling.
  • Mycket god kemikalieresistens, tål temperaturer från –10 till +135 °C, autoklaverbar
  • Finns med 2 eller 3 slanganslutningar för slang med inner Ø 6 eller 9 mm Ø of 6 or 9 mm
  • Med säkerhetsventil
Skruvlock (storlek 83B) med snabbkoppling och inre och yttreslanganslutningar. För en bekväm överföring av vätskor med egna slangar. Idealisk för användning som en vakuumfälla med Nalgene ® dunkar för hög belastning. Varje anslutning på locket har en avstängningsventil som stängs när en slanganslutning avlägsnas.