Flaska/dunk, rektangulär, vid hals
Leverantör: MELLERUD PLAST EMBALLATOR
48C1000100117 48C0500100117
215-3063EA 345 SEK
215-3063 215-3061
Flaska/dunk, rektangulär, vid hals
Flaskor Dunkar
HDPE, natur, utan skruvlock.
  • Rektangulär, sparar utrymme
  • God kemikalieresistens
  • Lock beställ separat (215-3050)