Flaska, rektangulär, vid hals
Leverantör: MELLERUD PLAST EMBALLATOR
48E0100410 130401-250 130401-500 130732-500 48E0050410 48E0050500 48E0025410
215-3075EA 58 SEK
215-3075 215-1839 215-1840 215-1855 215-2340 215-2349 215-2339
Flaska, rektangulär, vid hals
Flaskor Flaskor, plast
HDPE, natur, utan skruvlock.
  • God kemikaliebeständighet
  • med skruvlock (1000 ml modell utan skruvlock)
Idealisk för provtagning och förvaring av vätskor och torra substanser.