Skruvlock med slanganslutningar, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2162-0830 2162-0831 2162-0531
216-8912EA 1125 SEK
216-8912 216-8913 216-8911
Skruvlock med slanganslutningar, Nalgene®
Lock Lock, flaskor
PP, vitt med TPE-packning och TPE-lock.
  • Passar alla stora Nalgene®-dunkar eller flaskor med 53 mm (53B) eller 83 mm (83B) skruvlock
  • Välj mellan 6,3 mm eller 12,7 mm rör för 83 mm lock (83B)
  • Autoklaverbart
Skruvlock för steril vätskeöverföring av näringsämnen, reagenser, rent vatten och kemikalier. För användning med bioreaktorer och fermentorer.
Leveransinformation: Utöver locket ingår också Nalgene® platinabehandlade silikonslangar för uppsugning och dispensering, samt ett stänkskydd för påfyllning.