Screw caps, PP, black with PE foam insert
Leverantör: Kautex
805-70750 805-70751 805-70752 805-70753 805-70754 805-70755
215-3921EA 14 SEK
215-3921 215-3922 215-3923 215-3924 215-3925 215-3926
Screw caps, PP, black with PE foam insert
Lock Lock, flaskor
PP, svart, med PE-skuminlägg.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • God temperaturtålighet
  • Läckagesäkert
Lämpligt för flaskor med vid hals.