Skruvlock för flaska, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
1088678 1088679 1129600
215-0090EA 305 SEK
215-0090 215-0091 215-2856
Skruvlock för flaska, DURAN®
Lock Lock, flaskor
TPCh260, ofärgat.
  • Hög kemikalieresistens (TPCh260), ofärgat (ingen kontaminering av innehållet), tål temperaturer från –196 till +200 °C
  • PTFE-belagd silikonpackning
  • Droppfritt och säkert tack vare droppring (kan beställas separat)
Skruvlock av hög kvalitet för lagrings- och förpackningsprodukter inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin. Perfekt för torrsterilisering vid höga temperaturer. Passar alla GL 25/GL 45-gängor.
Uppfyller USP/EP/FDA-standard.
Med tryckt batchnummer.