Skruvlock, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
292391907 292392809 293382884 292391307 293382802 293382868
217-9209EA 550 SEK
217-9209 217-9212 215-1429 217-9208 215-1427 215-1428
Skruvlock, DURAN®
Lock Lock, flaskor
PP, färgad, med läpptätning.
  • GL-gänga
  • Tål upp till 140 °C
  • Autoklaverbart