Slangklämma, PVDF, LaboPlast®
Leverantör: BURKLE
8619-0104 8619-0102 8619-0202 8619-0206 8619-0154 8619-0155 8619-0105 8619-0106 8619-0152 8619-0156 8619-0205 8619-0204
229-0608EA 330 SEK
229-0608 229-0607 229-0613 229-0616 229-0618 229-0611 229-0609 229-0610 229-0617 229-0612 229-0615 229-0614
Slangklämma, PVDF, LaboPlast®
Klämmor Slangklämmor
PVDF och aluminium med klämma i galvaniserat stål. Klämman kan tas av och på slangen utan att klämman eller slangen behöver demonteras. Flödet justeras genom att klämman trycker över hela slangens vidd så att skador undviks.
  • Heat resistant up to +140 °C
  • Various sizes available for tubing from 1 to 20 mm Ext.Ø
  • Available in four colours