Slangklämma, Keck™, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
286338101 286338204 286338307 286338401
229-0311EA 80 SEK
229-0311 229-0312 229-0313 229-0314
Slangklämma, Keck™, DURAN®
Klämmor Slangklämmor
Polyester (PBT). For smooth control of flow rates in tube connections.
  • Hög temperaturtålighet (tål upp till 180 °C)
  • Autoklaverbar
  • Enkel att använda, olika färger för de olika storlekarna