Slangklämma, Hoffmann
Leverantör: USBECK Laborgeräte
5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5520 5521 5522
229-0341EA 155 SEK
229-0341 229-0342 229-0343 229-0344 229-0345 229-0346 229-0350 229-0347 229-0348 229-0349
Slangklämma, Hoffmann
Klämmor Slangklämmor
Förnicklad mässing. För reglering eller blockering av vätskeflöden i slangar.
  • Med svängbar underdel
  • Mycket god temperaturtålighet
  • Standardmodellen har en räfflad bult och den extra starka modellen har en vingbult
  • Enkel rengöring
Beställningsinformation: Värdena i måttkolumnen syftar på slangklämmans klämvidd.