Klämmare för NS-slipningar, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
290300202 290300305 290300408 290300605 290300708 290300802 290300905 290301104
SCOT290300202EA 88 SEK
SCOT290300202 201-0385 SCOT290300408 201-0386 201-0387 201-0388 201-0389 201-0140
Klämmare för NS-slipningar, DURAN®
Klämmor Klämmor, NS-slipning
Stainless steel. Clamps for tight and secure fit of conical ground joint connections.
  • Hög kemikalieresistens
  • Korrosionsbeständig
  • Idealisk för användning vid mycket höga temperaturer
  • Enkel att sätta ihop och ta isär