Stativklämmare, V-format grepp
Leverantör: USBECK Laborgeräte
2510 2520 2530
241-7317EA 270 SEK
241-7317 241-0252 241-0253
Stativklämmare, V-format grepp
Klämmor Universalklämmor
Pressgjutgods, grålackerad.
  • Med V-format invändigt korkbelagt grepp
Längd: 250 mm