Stativklämmare med muff
Leverantör: USBECK Laborgeräte
2640 2650 2660
241-0258EA 385 SEK
241-0258 241-0259 241-0260
Stativklämmare med muff
Klämmor Universalklämmor
Zinc die-cast, powder-coated.
  • Cork lined jaws
  • Both jaws are curved