Byretthållare
Leverantör: USBECK Laborgeräte
2841 2842
241-7451EA 560 SEK
241-7451 241-7452
Byretthållare
Klämmor Universalklämmor
Zink pressgjutet, förnicklad. För enkel och säker fastspänning av byretter.
  • Med muff
  • Spännvidd 0 - 40 mm
  • Plastklädda gripklor