Stativklämma, tre klor
Leverantör: USBECK Laborgeräte
2800 2801 2802
241-7431EA 345 SEK
241-7431 241-7432 241-7433
Stativklämma, tre klor
Klämmor Universalklämmor
Formgjuten zink, pulverlackerad.
  • Gripklorna är plastbelagda för att skydda de föremål som hålls fast
  • Utan muff för fixering vid stativet
  • Med vingskruvar för snabb och enkel fastspänning