VWR®, klämmor
Leverantör: VWR Collection
241-0023EA 2975 SEK
241-0023 241-0037
VWR®, klämmor
Klämmor Universalklämmor
Stainless steel. Easy to use, robust clamps.
  • Av varandra oberoende justerbara gripklor, höjd 16 och 25 mm
  • Med två lättanvända räfflade skruvar för justering av var och en av de flyttbara gripklorna oberoende av varandra