Stativklämma
Leverantör: USBECK Laborgeräte
2540 2550 2560 2570
241-7314EA 280 SEK
241-7314 241-7315 241-7316 241-0254
Stativklämma
Klämmor Universalklämmor
Zinc die-cast, powder coated.
  • Korkklädda gripklor
  • Snabb och enkel fastspänning med vingskruv, exkl. muff