Stativklämma
Leverantör: BOCHEM
5461 5462 5463
241-7188EA 255 SEK
241-7188 241-7189 241-7190
Stativklämma
Klämmor Universalklämmor
Malleable cast iron, chromed.
  • Gripklorna har kork på insidan för att skydda de föremål som hålls fast
  • Utan muff för fixering vid stativet
  • Med vingskruvar för snabb och enkel fastspänning
DIN 12894
Certifikat: DIN 12894