Öglehållare
Leverantör: Copan
K44 K45 K46 K47
612-2683EA 640 SEK
612-2683 612-2684 612-2685 612-2686
Öglehållare
Dissekera och ympa öglor och nålhållare
Hållare i lättviktsaluminium eller tyngre nickelpläterad mässing. Skaften på öglehållarna är isolerade med PVC. Både aluminium- och mässingshållarna finns i storlekarna 6 tum (150 mm) och 7 tum (175 mm).
Förpackning: Öglehållarna köps separat.