Inokuleringsöglor, kombiöglor
Leverantör: Copan
316C05T 317C05T 318C05T 319C05T
612-2674EA 2525 SEK
612-2674 612-2675 612-2676 612-2677
Inokuleringsöglor, kombiöglor
Racklor Inokuleringsöglor och Nålar
Ett sortiment av NiCr-trådöglor försedda med lätta, isolerade aluminiumhandtag. Kombiöglorna är okalibrerade och finns i ett urval av öglestorlekar med innerdiameter 2 till 5 mm. En praktisk och bruksfärdig kombination av ögla och handtag. Precis som vanliga NiCr-öglor kan kombiöglorna steriliseras mellan användningstillfällena i brännugn eller med bunsenbrännare. När öglan så småningom blir utsliten kasserar du hela enheten.
  • Kombination av ögla och handtag
  • Kombiöglehandtagen är färgmärkta för enkel storleksidentifiering
  • Öglorna har en helt jämn yta, som inte skadar agarmedier vid utstrykning av odlingar i plattor
Förpackning: Öglorna levereras i förpackningar om fem öglor med handtag.