Inokuleringsöglor, metall
Leverantör: Copan
310C25T 311C25T 312C25T 313C25T
612-2668EA 2875 SEK
612-2668 612-2669 612-2670 612-2671
Inokuleringsöglor, metall
Racklor Inokuleringsöglor och Nålar
Dessa nickel-krom metalltrådslingor finns tillgängliga icke kalibrerade i olika storlekar med inre diametrar (Ø) på 2, 3, 4 eller 5 mm, eller kalibrerade, 1 mikroliter och 10 ul storlekar för att utföra kvantitativa provkulturer, såsom urinprov.
  • Loops har helt släta ytor och kommer inte att skära eller sticka genom agarmedium vid plåtkulturer
  • Slitstark 80/20 nickelkrom med flexibel tvinnad metallstam för flexibilitet och snabb kylning efter sterilisering
  • Designad för att vara hållbar och hållbar, samtidigt som den är mer kostnadseffektiv än platina-rodium
Förpackning: okalibrerade slingor levereras i tuber med 25 slingor kalibrerade slingor köps en och en och levereras med ett kalibreringscertfikat.