VWR®, Rackla, T-formad
Leverantör: VWR Collection
612-2651EA 2050 SEK
612-2651 612-2652 612-2653
VWR®, Rackla, T-formad
Racklor Racklor
PS, steril. För ytspridning av vätskor på agarplattor. Används för bakteriell kontroll (CFU-plattberäkningar) av vatten, mjölk och andra vätskeprover.
  • Jämn och rundad yta som förhindrar att agarytan skadas
  • T-formad för att säkerställa att ett jämnt tryck appliceras under spridningen