Cellskrapor, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
179693 179707
734-2132EA 15275 SEK
734-2132 734-2133
Cellskrapor, Nunc™
Cellskrapor
Cellskrapor för att skörda celler finns i två längder med ställbara blad för optimal flexibilitet vid användning. Pyrogenfria.
Beställningsinformation: Supplied individually wrapped, one per sleeve.