Fast-fas extraktion, LiChrolut® SPE-kolonner
Leverantör: Merck
1.02014.0001 1.02023.0001 1.02122.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.19849.0001 1.19855.0001 1.19127.0001
1.02014.0001EA 3630 SEK
1.02014.0001 1.02023.0001 1.02122.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.19849.0001 1.19855.0001 1.19127.0001
Fast-fas extraktion, LiChrolut® SPE-kolonner
Kromatografikolonn
LiChrolut® solid phase extraction (SPE) cartridges and accessories are manufactured to the highest standards. All SPE cartridges listed below are polypropylene unless otherwise stated. They are compatible with all automated SPE instruments and robots. Three important criteria are carefully controlled.
  • Reproducerbarhet batch-till-batch då alla packmaterial testas noga mot både polära och icke-polära föreningar
  • Liten partikelstorleksdistribution
  • Packmaterial och kolonn tvättas före packning för att garantera föroreningsfria produkter
EN - För miljö- och livsmedelsanalys
SCX- Jonbyte av katjoner
TSC- För neutrala analyter och katjoner
* För spåranalyser