VWR®, Kolonner för flashkromatografi
Leverantör: VWR Collection
554-0265EA 2625 SEK
554-0265 554-3536
VWR®, Kolonner för flashkromatografi
Kromatografikolonn
Resistant to all normal phase solvents used.
  • För laddning av prover i vätske- eller fast form
  • Axiell kiselkompression: ingen dödvolym