VWR®, Skjutmått, digital
Leverantör: VWR Collection
819-0012EA 1950 SEK
819-0012 819-0013
VWR®, Skjutmått, digital
Skjutmått
Tillverkad i rostfritt stål. Batteritid ca 10000 timmar.
  • Ergonomiskt hölje och tumratt gör att avläsningen går snabbt
  • Lättläst display med stora siffror
  • Fukt- och dammresistent stål
Funktioner: Nollställningsknapp. Kan även nollställas under pågående mätning för avläsning av avvikelser utan beräkningar.
Vikt: 255 g.
Leveransinformation: A serial numbered certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA to indicate instrument traceability to standards provided by NIST.