Byretter, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
3650-0025 3650-0050
612-2558EA 1075 SEK
612-2558 612-2559
Byretter, Nalgene®
Byretter
Crystal-clear acrylic, PMP tip and TFE stopcock and plug.
  • Påverkas inte av utspädda mineralsyror och baser förutom HF och NH₄OH
  • Ej avsedda för alkohol och organiska lösningsmedel
Hållbara, utmärkta för allmänt bruk, skolor och industrilaboratorier samt för fältanvändning.
Certifikat: ASTM E287