Byrett med automatisk 0-punktskran, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
3640-0010 3640-0025 3640-0050
612-2583EA 3325 SEK
612-2583 612-2584 612-2585
Byrett med automatisk 0-punktskran, Nalgene®
Byretter
Crystal-clear acrylic, PMP tip and TFE stopcock and plug, LDPE bottle with PP screw closure, 1 m PVC tubing.
  • Tål utspädda oorganiska syror och baser med undantag av HF och NH₄OH
  • Bör inte användas med alkoholer eller organiska syror
Tålig, passar för de flesta applikationer, för skolor, industrilabb eller fältarbete.
ASTM E287
Certifikat: ASTM E287