Byretter med rak avstängningskran
Leverantör: HIRSCHMANN
3100160 3100170 3100175 3100260 3100270 3100275
612-3526EA 815 SEK
612-3526 612-3527 612-9810 612-3529 612-3531 612-3532
Byretter med rak avstängningskran
Byretter
DURAN®, klass B.
  • Kalibrerad för att leverera 'Ex'
  • Korta markeringar vid huvudgraderingar, svarta graderingar
Skallängd: 500 mm.
Certifikat: DIN EN ISO 385.