Islåda, Azlon®
Leverantör: SciLabware
IBB001P IBB002P IBB003P
216-6999EA 3500 SEK
216-6999 216-2822 216-2823
Islåda, Azlon®
Isbehållare
Polyurethane.
  • Integrerade handtag gör lådan lätt att lyfta och bära
  • Det åttahörniga utförandet gör den stabil och enkel att stapla
  • Tål kemisk desinfektion
Islåda av polyuretan, finns i svart, grönt och blått. Färgerna gör dem idealiska för att särskilja olika applikationer. Försedda med lock.
Mått (H×B): 185×330 mm
Vikt: 1,2 kg