Hink
Leverantör: KARTELL
905 906 907
216-1610EA 245 SEK
216-1610 216-1611 216-1612
Hink
Hinkar
LDPE, vit.
  • God kemikalieresistens och temperaturtålighet
  • Med literskala
  • Med pip
För industri- och laboratorieapplikationer. Bärhandtag med plastöverdrag.