Biohazard incinerator cartons, SP Bel-Art
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
F132050001 F132050002
119-0200EA 3275 SEK
119-0200 119-0201
Biohazard incinerator cartons, SP Bel-Art
Lådor Avfallslådor
Veckad kartong.
  • Tätt åtsittande lock med lucka där avfall kastas
  • När kartongen är full dras ett internt säkerhetslock på plats och hela enheten är klar för förbränning
Kartong med påse för riskavfall.
Leveransinformation: Levereras omonterad. Montering tar några sekunder.