Förvarings- och dispenserlåda
Leverantör: Brand
131900 131902
216-2847EA 4400 SEK
216-2847 216-2848
Förvarings- och dispenserlåda
Lådor Dispenserboxar
PMMA, vita sidor, genomskinlig framsida.
  • Enkel toppfyllning och bekväm dispensering genom luckan på framsidan
  • Genomskinlig framsida gör att innehållet lätt kan kontrolleras
  • Lock och lucka begränsar infiltration av damm och andra partiklar
Idealisk för förvaring och dispensering av många olika smådelar, som pipettspetsar, mikrorör, engångssprutor, kanyler etc.