Objektglaslåda, SlideFile™
Leverantör: Simport Scientific
M700-100B M700-100G M700-100P M700-100W M700-100Y
631-1900EA 1950 SEK
631-1900 631-1901 631-1902 631-1903 631-1904
Objektglaslåda, SlideFile™
Objektglaslådor
This impact resistant storage system can hold up to 400 slides per unit, for space efficient storage. All slides are stored upright for easier manipulation.
  • Finns i fem olika färger som underlättar vid klassificering av objektglas och minimerar risken för att prover ska blandas ihop
  • Transparent lock med gångjärn gör det lätt att omedelbart se vad lådan innehåller
  • Unik funktion som läser av streckkoder utan att objektglasen behöver tas ut ur lådan
  • Stapelbar
W×D×H: 82×245×86 mm
Beställningsinformation: Varje enhet innehåller en objektglaslåda och en borttagbar bricka.
Leveransinformation: Registerkorten som är numrerade från 1 till 100 för objektglasrubriker medföljer varje låda.