VWR®, Avfallsbehållare för krossat glas
Leverantör: VWR Collection
119-0036EA 622.14 SEK
119-0036 119-0037
VWR®, Avfallsbehållare för krossat glas
Lådor Avfallslådor
Veckad kartong med PE påse 50 µm tjock.
  • Hopvikt för att spara utrymme
  • Med lucka i locket där avfall kastas
  • Säkerhetslock som stängs när behållaren är full
Idealisk för insamling, transport och avfallshantering av trasigt glas från labbet. Består av en kraftig box i stark korrugerad kartong och en PE-påse som förhindrar att vätska läcker eller fastnar på det trasiga glaset.
Does not qualify as a DOT container.
Leveransinformation: Levereras omonterad. Montering tar några sekunder.