Kryoboxar, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
5055-5002 5055-5005 5055-5015
525-0050EA 674 SEK
525-0050 525-0051 479-0012
Kryoboxar, Nalgene®
Lådor Kryoboxar
PC med skumplastinsats.
  • Märkningsbar med kryopennor
  • Autoklaverbar
För temperaturförvaring av kryorör från −150 till +121 °C (ej för flytande kväve).
Genomskinligt lock med rutnät som ger god översikt och som förhindrar felvändning av locket.